Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire substrate, 50.8mm dia x 0.332mm thick, EPI polished two sides, C-axis, HEMCOR single crystal
267.33€ - 1157.76€
Specifica
Product Type Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides
Descrizione EPI polished two sides
Diametro (sistema metrico) 50.8 mm
Dimensione del campione 50.8mm dia. x 0.332 mm thick
Spessore 0.332 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione del campione Spessore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione del campione Spessore Prezzo Quantità e disponibilità  
15463925
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
045020.KT
1 Ea. 50.8mm dia. x 0.332 mm thick 0.332 mm
267.33€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15473925
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
045020.KU
5 Ea. 50.8mm dia. x 0.332 mm thick 0.332 mm
1157.76€
pezzi 5
Spedizione stimata: 06-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides
50.8 mm
0.332 mm
EPI polished two sides
50.8mm dia. x 0.332 mm thick