missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IBA Lifesciences SARS-CoV-2 Peptide VLNDILSRL (HLA-A*0201)
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti

Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
- SARS-CoV-2 peptide VLNDILSRL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
- The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
- The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
Specifica
Specifica
| Purezza | >85% |
| Livello di endotossine | Free |
| Formato | Lyophilized Powder |
| Quantità | 1 mg |
| Research Category | T cell stimulation |
Esclusivamente per scopi di ricerca.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto