Learn More
Sartorius Sartolab™ Single-Use Polystyrene Storage Bottle
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume del campione:
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- The bottles can be used with all Sartolab™ RF | BT vacuum filtration units with a 45 mm neck size
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sartolab |
| Materiale | Polystyrene |
| Materiale (membrana) | Polystyrene |
| Volume del campione | 150 mL |
| Sterilità | Sterile |