Learn More
Sartorius Absorbent Pads
Terreno di coltura sterile disidratato, singolarmente inserito in una piastra di Petri e sterilizzato
254.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Standard DIN e ISO |
---|---|
Forma | Disidratato |
Sterilità | Sterile |
Tipo di imballaggio | In confezione singola |
Diameter (English) Outside | 1.96 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Colore della griglia | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Colore della griglia | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11700666
|
Sartorius
14076--50------N |
Verde scuro | Microbiology Media | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11750676
|
Sartorius
14089--50------N |
Verde | Microbiology Media | Bianco | 0.45 μm | ||||
10108681
|
Sartorius
14090--50------N |
Verde scuro | Microbiology Media | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10622602
|
Sartorius
14087--50------N |
Nero | Nutrient Pad | Bianco | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10637461
|
Sartorius
14051--50------N |
Verde scuro | Microbiology Media | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10424271
|
Sartorius
14056--50------N |
Verde | Microbiology Media | Bianco | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10624371
|
Sartorius
14063--50------N |
Verde scuro | Nutrient Pad | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10144231
|
Sartorius
14072--50------N |
Verde | Nutrient Pad | Bianco | 1.2 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10028050
|
Sartorius
14074--50------N |
Verde | Nutrient Pad | Bianco | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10129330
|
Sartorius
14082--50------N |
Verde | Nutrient Pad | Bianco | 0.45 μm | ||||
10357451
|
Sartorius
14097--50------N |
Verde | Nutrient Pad | Bianco | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10557521
|
Sartorius
14053--50------N |
Bianco | Nutrient Pad | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10179180
|
Sartorius
14055--50------N |
Verde | Nutrient Pad | Verde scuro | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10767361
|
Sartorius
14057--50------N |
Verde | Bismuth Sulfite | Verde scuro | 0.45 μm | ||||
10078020
|
Sartorius
14058--50------N |
Grigio | Bismuth Sulfite | Bianco | 0.65 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10707941
|
Sartorius
14059--50------N |
Bianco | Microbiology Media | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10537331
|
Sartorius
14061--50------N |
Verde | Lysine | Verde scuro | 0.65 μm | ||||
10189420
|
Sartorius
14062--50------N |
Grigio | Orange Serum | Bianco | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10738131
|
Sartorius
14064--50------N |
Verde | Nutrient Pad | Verde scuro | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10245751
|
Sartorius
14065--50------N |
Grigio | Microbiology Media | Bianco | 0.45 μm | ||||
10184271
|
Sartorius
14066--50------N |
Bianco | Glucose Tryptone | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10409511
|
Sartorius
14067--50------N |
Bianco | Microbiology Media | Verde | 0.45 μm | ||||
10092411
|
Sartorius
14068--50------N |
Bianco | Nutrient Pad | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10261841
|
Sartorius
14069--50------N |
Grigio | Agar | Bianco | 0.65 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10708711
|
Sartorius
14070--50------N |
Bianco | Nutrient Pad | Verde | 0.65 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10748131
|
Sartorius
14075--50------N |
Bianco | Nutrient Pad | Verde | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10595701
|
Sartorius
14079--50------N |
Verde | Microbiology Media | Verde scuro | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11770666
|
Sartorius
14083--50------N |
Grigio | Nutrient Pad | Bianco | 0.65 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11843282
|
Sartorius
14080--50------N |
Grigio | Nutrient Pad | Bianco | 0.8 μm |
254.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10225611
|
Sartorius
14084--50------N |
Verde | Nutrient Pad | Verde scuro | 0.45 μm |
254.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Sartorius Nutrient Pad Sets are used in the membrane filter methods. The membrane filter method allows large sample volumes with low microbial count to be tested. Inhibitors, such as essential oils or disinfectants, can be rinsed out after filtration, before incubation.Practical and easy to handle, Nutrient Pads reduce labor and simplify many microbiological testing procedures. Microorganisms require the appropriate culture media for optimal growth.Nutrient Pad Sets are sterile, dehydrated culture media. Once they are moistened with 3.0 – 3.5ml of sterile and demineralized (or destilled) water they are ready-to-use immediately. The level of moisture is optimal when an excess ring of water surrounding the NPS is visible.All Nutrient Pad Set types are supplied with the appropriate membrane filters, which are also individually, sterile packaged. The membrane filters tailored to meet the special requirements of microbial detection are available with 47 or 50mm diameter. The standard NPS box contains 100 sterile Nutrient Pads, each of which is individually inserted in a petri dish and sterilized. Ten each of these petri dishes are sealed in an aluminum bag. This special packaging in bags protects the sensitive formula constituents of the Nutrient Pad during transport and storage from fluctuations in humidity and temperature. As a result, it guarantees the high quality of NPS throughout their entire shelf life up to 24 months. More than 30 different Nutrient Pad Set types are available to meet the diverse objectives of microbiological analysis. Beyond the European drinking water directive, they comply with other international regulations and recommendations: international pharmacopoeias, DIN and ISO standards, the American Standards for Water and Foods, mineral water regulations, brewery guidelines, such as MEBAC or EBC, and recommendations of the food industry, such as LMBG, NCA and ICUMSA, etc.
- trouble-free storage up to 24 month
- economical by time- and cost-saving
- according to international standards and references
- easy handling
- validation guide available
- consistent quality
- highly versatile
Specifica
Standard DIN e ISO | |
Sterile | |
1.96 in. |
Disidratato | |
In confezione singola | |
5 cm |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 2 anni