Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Frits
Frits for use with Sartorius Combisart Systems
163.00€
Specifica
Product Type | Frit |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Ensure uniform distribution of microorganisms and particles on the membrane filter surface |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stainless Steel manifold |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10374901
|
Sartorius
6980102 |
1.9 in. | 5cm |
163.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10727622
|
Sartorius
6980103 |
1.8 in. | 4.7cm |
163.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Stainless steel
- For stainless steel manifolds
- Choose from 47mm and 50mm
Specifica
Frit | |
1 Ea. | |
Stainless Steel manifold |
Stainless Steel | |
Ensure uniform distribution of microorganisms and particles on the membrane filter surface |