Learn More
Sartorius Aluminum Weighing Boats
Codice prodotto. 10297833 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
0.5 x 0.2 x 0.1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 10297833
Marca: Sartorius 6565250
Edge
Numerosi formati disponibili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore Silver
Monouso Reusable
Materiale Alluminio
Forma Boat
Sterilità Non-sterile
Tipo Navicella per pesata
Dimensioni (L x P x A) 0.5 x 0.2 x 0.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.1 in.
Peso (sistema metrico) 4.5 mg