Learn More
Sartorius arium™ Pro ASTM TYPE 1 - Ultrapure Water System, Benchtop
Produce ASTM type 1 water for critical analysis like HPLC, PCR, antibody production, cell culture media preparation or electrophoresis by adding a arium™ Pro ASTM TYPE 1 - Ultrapure Water System to your lab.
Marca: Sartorius H2OPRO-UV-T-TOC
Description
La serie arium pro è composta da sistemi flessibili con configurazioni dispositivo che possono essere adattate ad applicazioni specifiche ed è caratterizzata da un eccellente rapporto costi-benefici. Tutti i sistemi soddisfano e superano i requisiti sulla qualità dell'acqua ASTM Tipo 1 e garantiscono i migliori risultati riproducibili. In un'ora, un sistema arium pro può erogare fino a 120 l di acqua ultrapura con una conducibilità di 0.055μ S/cm (18.2 megaohm/cm a 25 °C) e qualità sempre elevata. Quando si utilizza un filtro finale Sartopore° 2 150, il sistema arium pro eroga acqua ultrapura praticamente priva di microrganismi.
- Offerta di molteplici configurazioni in base alle esigenze applicative
- Design con banco integrato
- Componenti e materiali cartuccia ottimizzati con tecnologia a flusso discendente
- Lampada UV integrata opzionale (185/254 nm) per eliminare batteri e residui organici; controllo mediante monitoraggio del TOC affidabile
- Display con funzioni attivabili a sfioramento e navigazione nei menu intuitiva
- Monitoraggio in tempo reale integrato e visualizzazione dei dati: conduttività alimentazione, consumo di acqua totale, regolatore di pressione
- Accesso protetto da PIN a impostazioni/servizi di base
- Pratico slot per scheda SD
- Il sistema può essere scelto in base all'uso quotidiano
- Assicura lunga durata e purificazione ottimale dell'acqua
- La qualità dell'acqua affidabile garantisce risultati riproducibili
- Facilità di funzionamento; non è richiesto un manuale utente
- Controllo ottimale del flusso d'acqua costante e qualità dell'acqua uniforme senza costi aggiuntivi
- Previene errori operativi da parte dell'utente
- Supporta la registrazione affidabile di dati importanti
Spécification
ASTM | |
Meno di 1 CFU/1000 ml | |
2 L/min. | |
18.2 Mohm.cm | |
Purificatore d'acqua da banco UV Arium™ Pro ASTM tipo 1 | |
Da 2 a 30 °C | |
80% | |
Da banco | |
Da 4 a 10 | |
Da 5 a 45 °C | |
Da 2 a 35 °C | |
13.7 in. | |
19.37 in. | |
17.75 in. | |
Da 59.5 a 63.9 libbre | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
0.055 | |
120 | |
Tipo 1 | |
Acqua in uscita meno di 2, acqua in ingresso meno di 50 | |
Da 35.6 a 86 °F | |
Cromatografico | |
display frontale basso, unità di erogazione e staffa integrata per montaggio a parete | |
Meno di 1/ml | |
Assorbimento mediante carbone attivo a grana sferica, deionizzazione, particolato fine e filtrazione sterile opzionali | |
Da 35.6 a 95 °F | |
Inferiore a 1 | |
35 cm | |
49.2 cm | |
45.1 cm | |
Da 27 a 29 kg | |
100/240 V |