Learn More
Sartorius Balance Density Determination Kits
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bilancia CPA
Bilancia Cubis™; per moduli di pesatura con
Bilancia di precisione Extend ED, LA, LP
Dimensione della confezione:
Pezzo
Linea di prodotti:
Cubis I
Descrizione
Contenuto di tutti i kit
- 2 becher (7°mm e 55°mm di diametro)
- Telaio a barre
- Termometro con clip di fissaggio
- Piombo in vetro
- Setaccio per l'immersione di campioni (complessivo per aggancio piatto)
- Supporto per campioni (complessivo per aggancio piatto)
- Piattaforma in metallo
- Guarnizione per modelli ME
- Disco di compensazione per modelli ME235S/P, ME254S
- 3 adattatori
- Adattatore per modelli LA/LP con schermatura per bilancia analitica
- Adattatori per modelli LA/LP: 1 con e 1 senza schermatura per bilancia analitica
- Disco di compensazione per modelli LA/LP2300D
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bilancia di precisione Extend ED, LA, LP |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione della densità di solidi e liquidi |
| Include | 2 becher (diam. 7 mm e 55 mm), telaio per barra, t |
| Tipo | Density Determination Kit |