Learn More
Sartorius Filtri a membrana CN
Combina una struttura di pori uniforme con portata e assorbimento elevati. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa Sartorius sono perfetti per i kit diagnostici. I filtri non sterili, idrofili, con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti in confezioni grandi per offrire un risparmio economico e di spazio.
Marca: Sartorius 11306-100------G
168.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Allerta:
Cellulose nitrate filters are highly flammable. Their flashpoint is approx. 200°C. Always keep these filters separated by the discs of interleaving paper that are supplied with the filters.
Descrizione
Combines uniform pore structure with high flow and adsorption rates. Sartorius Cellulose Nitrate Membrane Filters are excellently suited for diagnostic kits. Non-sterile, hydrophilic filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- Cellulose nitrate filters combine high flow rates with high non-specific adsorption
- Defined particle retention and outstanding, reliable capture rates for microorganisms
- Very advantageous for diagnostic kits and compatible with aqueous solutions, hydrocarbons and several other organic solvents
- Filters have a uniform pore structure and are available in range of diameters and pore sizes
- Pore sizes: 0.45μm, 0.65μm, 0.8μm, 1.2μm, 3.0μm, 5μm and 8μm
- The larger pore sizes (8 μm, 5 μm, 3 μm) are useful for cell retention and prefiltering
- The 0.45 pore size is ideal for particle collection and filtration
- Diameters: 13, 25, 37, 47, 50, 90 and 100mm (0.5 to 3.9 in.)
- Ungridded filters can be sterilized via autoclave (wet) to 121°C, ethylene oxide or γ-irradiation to 25 kGy
- Box label specifies the type, quantity, diameter, pore size and lot number
Specifica
Sì (bagnato) | |
Bianco | |
0.45 μm | |
Idrofilo | |
130 μm | |
100 mm |
2.4 bar | |
Nitrato di cellulosa | |
70 ml/min. | |
25/conf. | |
11306 |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.