Learn More
Sartorius Filtri a membrana CN
Combina una struttura di pori uniforme con portata e assorbimento elevati. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa Sartorius sono perfetti per i kit diagnostici. I filtri non sterili, idrofili, con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti in confezioni grandi per offrire un risparmio economico e di spazio.
Marca: Sartorius 11301--50------N
149.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10800kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Allerta:
Cellulose nitrate filters are highly flammable. Their flashpoint is approx. 200°C. Always keep these filters separated by the discs of interleaving paper that are supplied with the filters.
Descrizione
Combines uniform pore structure with high flow and adsorption rates. Sartorius Cellulose Nitrate Membrane Filters are excellently suited for diagnostic kits. Non-sterile, hydrophilic filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- I filtri in nitrato di cellulosa combinano portate elevate con assorbenza elevata aspecifica
- Ritenzione delle particelle definita e tassi di cattura di microrganismi eccezionali e affidabili.
- Molto vantaggiosi per kit diagnostici e compatibili con soluzioni acquose, idrocarburi e numerosi altri solventi organici
- I filtri hanno una struttura porosa uniforme e sono disponibili in pori di vari diametri e dimensioni
- Dimensioni dei pori: 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm, 5 μm e 8 μm
- I pori con dimensioni maggiori (8 μm, 5 μm, 3 μm) sono utili alla ritenzione di cellule e alla pre-filtrazione
- I pori con dimensione pari a 0.45 sono ideali per la raccolta e la filtrazione delle particelle
- Diametri: 13, 25, 37, 47, 50, 90 e 100 mm (da 0.5 a 3.9 poll.)
- I filtri senza griglia possono essere sterilizzati mediante autoclave (umido) a 121°C, ossido di etilene o irradiazione γ a 25 kGy
- L'etichetta del contenitore specifica il tipo, la quantità, il diametro, la dimensione dei pori e il numero di lotto
Specifica
Sì (bagnato) | |
Bianco | |
8 μm | |
41 l/min. | |
100/conf. | |
11301 |
0.3 bar | |
Nitrato di cellulosa | |
750 ml/min. | |
Idrofilo | |
130 μm | |
50 mm |
Sicurezza e movimentazione
- CN membrane, 8 µm, 50 mm, 100 pcs
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P230-Mantenere umido con .
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P370+P380-Evacuare la zona in caso di incendio.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitrogen in nitrocellulose