Learn More
Sartorius Disposable Plastic Syringes
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Male luer-lok connector
- Comes with needle
- Sterile
Specifica
Specifica
| Materiale | Plastic |
| Calibro dell'ago | 19 G |
| Da utilizzare con (applicazione) | For filter holders |
| Product Type | Syringe |
| Monouso | Single-use |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Tipo di collegamento | Male Luer Lock |
| Sterilità | Sterile |