Learn More
Sartorius Disposable Plastic Syringes
Disposable Plastic Syringes that can be used with all syringe filter holders and 3-way valves.
49.95€ - 149.00€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For filter holders |
Product Type | Syringe |
Monouso | Single-use |
Stile del punto dell'ago | Cone |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10419891
|
Sartorius
16647----------E |
50 mL |
149.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10304431
|
Sartorius
16646----------E |
20 mL |
96.20€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10708591
|
Sartorius
16644----------E |
5 mL |
49.95€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10478522
|
Sartorius
16645----------E |
10 mL |
67.10€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Male luer-lok connector
- Comes with needle
- Sterile
Specifica
Plastic | |
Syringe | |
Cone |
For filter holders | |
Single-use | |
Sterile |