Learn More
Sartorius Bilance analitiche Entris™ 90 mm
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
60 g
120 g
220 g
Modello:
124i-1S
224i-1S
ENTRIS124-1S
ENTRIS224-1S
ENTRIS64-1S
Calibrazione:
Esterna
Internal
Interno
No Internal Calibration
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione di luminosità ambientale
- Possibilità di scelta tra 5 lingue
- Solo calibrazione esterna Porta per interfaccia bidirezionale
- RS-232C; cavo Sartorius opzionale per connettere la bilancia a una porta USB
- Massima facilità di utilizzo
- A tutti i tasti corrispondono azioni
- Chiara definizione del pannello di controllo
- Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
- Velocità di risposta e stabilità del display
- Interfaccia utente basata sulla lingua
- Possibilità di commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesatura percentuale, commutazione tra unità, pesatura di animali, totale netto, calcolo, determinazione della densità e conteggio
Specifica
Specifica
| Calibrazione | No Internal Calibration |
| Capacità | 120 g |
| Leggibilità | 0.1 mg |
| Linearità | 0.2 mg |
| Modello | ENTRIS124-1S |
| Ripetibilità | 0.1 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 2.5 sec. |
| Tipo | Bilancia analitica |
| Dimensioni (P x L x A) | 330 x 230 x 330 mm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 176 x 173 x 240 mm |
| Vedi altri risultati |