Learn More
Sartorius Membrane in gelatina per monitoraggio aria ambiente
Per la raccolta di microbi e virus presenti nell'aria. Le membrane in gelatina per il monitoraggio dell'aria ambientale Sartorius garantiscono risultati affidabili e precisi. Sono sterili, idrosolubili e presentano un tasso di ritenzione elevato. Vasta scelta di filtri monouso confezionati singolarmente di dimensioni diverse, forniti con portafiltri o in confezioni di filtri a disco.
Marca:  Sartorius 12602--25----ALK
Codice prodotto. 15992460
  • 435.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Completely water soluble to maintain microorganisms
  • Viability of collected microorganisms is retained for a relevant and meaningful sampling time
  • Microbes in one sample can be cultivated in/on different nutrient media
  • Low and high bacteria counts can be measured
  • Sample is not affected by inhibitors
  • Solubility of the gelatin filter is a prerequisite for virus sampling
For use with the MD8 Airscan™ air samplers (gelatin filter method)
  • Available as filter discs, suitable for the filter holder 17655 (80mm dia.) supplied with the MD8 Airscan, as well as in smaller diameters.
  • Disposable filter options are individually packaged, presterilized and ready-to-connect units, each consisting of a gelatin membrane filter and a holder
Retention rates
  • Bac. subtilis niger spores 99.9995% at 0.25m/s inlet velocity
  • Coli-Phages: phage T1, 99.9% at 0.3m/s inlet velocity and 50% rel. air humidity
  • Phage T3, 99.94% at 0.3 m/s inlet velocity and 80% rel. air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gelatin
Sterile
10 x 5 Pack
250 μm
25 mm
3.0 μm
No - 5 filters/bag
10 × 5 Pk.
Water soluble