Learn More
Sartorius Hydrophobic Edged Nonsterile Cellulose Nitrate and Acetate Membrane Filters
The non-sterile membrane filters are made of cellulose nitrate (cellulose mixed ester), cellulose acetate or regenerated cellulose. They can be used for colony counting, particle testing and microscopy. Choose between gridded or non-gridded, membranes, either with or without hydrophobic edge.
129.00€ - 215.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10232321
|
Sartorius
13101--50------N |
50 mm | Cellulose Nitrate | 8 μm |
206.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10002301
|
Sartorius
13106--50------N |
50 mm | Cellulose Nitrate | 0.5 μm |
206.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10717432
|
Sartorius
13101--47------N |
47 mm | Cellulose Nitrate | 8 μm |
209.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11770626
|
Sartorius
13506--47------N |
47 mm | Cellulose Acetate | 0.5 μm |
215.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10113941
|
Sartorius
13106--25------N |
25 mm | Cellulose Nitrate | 0.5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11780616
|
Sartorius
13107--25------N |
25 mm | Cellulose Nitrate | 0.2 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11730626
|
Sartorius
13107--50------N |
50 mm | Cellulose Nitrate | 0.2 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11700636
|
Sartorius
13507--47------N |
47 mm | Cellulose Acetate | 0.2 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Hydrophobic edge membranes are used mainly for colony count and sterility testing of solutions containing substances with antibiotic characteristics. The hydrophobic edge avoids the penetration of any growth-inhibitory substance into the membrane clamp zone wherefrom it could not be rinsed out and the substance could inhibit microbial growth during incubation.
Membranes are available in three different materials:
- Cellulose nitrate (cellulose ester), a material which assures effective retention with high flow rates and optimum colony growth
- Cellulose acetate, a material which combines high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics
- Regenerated Cellulose, a material which combines excellent chemical and thermal stability with very low adsorption characteristics
Specifica
White | |
Non-sterile | |
Hydrophobic |