Learn More
Sartorius Porta filtri in linea
Per l'uso in applicazioni di pressione in lotto o in processi di filtrazione continui. I portafiltri in linea Sartorius sono disponibili in policarbonato per molte filtrazioni di laboratorio semplici o in acciaio inox per liquidi e gas aggressivi.
401.00€ - 515.00€
Specifica
Quantità | Confezioni singole |
---|---|
Tipo | Porta filtro Millex™ Samplicity™ |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema metrico) membrana | Pressione max | Connettori | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diametro (sistema metrico) membrana | Pressione max | Connettori | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10114431
|
Sartorius
16251 |
Stainless Steel with silicone O-ring (21 + 2mm) | 25mm (20mm prefilter for liquid filtration only) | 5bar (72.5psi) | Hose nipples DN10 |
515.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10379680
|
Sartorius
16508----------B |
Policarbonato | 5 cm | 7bar (101.5psi) | M 12 + 1 female threads |
401.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Portafiltro in linea in policarbonato- La base a campana protegge il filtrato dalla contaminazione mentre fluisce nel recipiente di raccolta
- La parte superiore trasparente consente di controllare visivamente la posizione dell'O-ring
- Spazio morto molto basso ed eccellente resistenza alla pressione
- Impostazione della densità con semplice serraggio a mano
- Collegabile a una pompa peristaltica o a un contenitore a pressione
- Da utilizzare con i filtri da 50 mm (prefiltri da 40 o 42 mm)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
- Peso: 83 g
- Garantisce una tenuta ermetica di portagomma e portafiltro senza uso di anelli di tenuta
- Altri tipi di connettore consentono di montare il portafiltro su valvole di riduzione, pompe o serbatoi di pressione
- Superfici con lucidatura speciale per una facile pulizia e risciacquo
- L'acciaio inox resistente assicura una lunga durata ed è compatibile con materiali aggressivi
- Da utilizzare con i filtri a membrana da 25 mm (prefiltri da 20 mm per filtrazione liquida)
- Sterilizzabile in autoclave (max 134 °C) o con calore secco (max 180 °C)
- Peso: 170 g
Specifica
Confezioni singole | |
Porta filtro Millex™ Samplicity™ |