Learn More
Sartorius™ Tamponi campione in fibra di vetro per analizzatore di umidità a infrarossi
Per l'uso con tutti gli analizzatori di umidità Denver.
Marca:  Sartorius™ 6906941
117.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11849050
  • 133.00€ / pezzi 200
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Ideali per campioni con un elevato contenuto di umidità
  • Prevengono eventuali incrostazioni o schizzi dei campioni, riducendo anche il tempo di analisi
  • Diametro di 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analizzatore di umidità a infrarossi Denver IR-200
Fibra di vetro
Diametro di 90 mm
Tampone campione