Learn More
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, non sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa non sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Marca: Sartorius 16592----------Q
749.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.43000kg
Descrizione
Provides fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units. Sartorius Minisart™ NML Syringe Filters, Nonsterile eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system.
Fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system. These labor saving units are used for a wide variety of applications: sample cleaning, particle removal and filtration.
- Handy and readily available
- Easy to use
- Proven quality
- Economical
- Available in a wide array of different types
- 100% tested during manufacture
Specifica
Verde | |
Sì | |
0.8 μm | |
6.2 cm2 | |
Metilmetacrilato-butadiene-stirene polimerizzato (MBS) | |
Luer Lock maschio | |
No | |
50 °C | |
28 mm |
Idrofilo | |
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) | |
Non-sterile | |
0.15 ml | |
Luer Lock femmina | |
Pezzi sfusi non sterili | |
Confezione da 500 | |
Filtro per siringa NML |