Learn More
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Marca:  Sartorius 17528----------K
161.01 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11795745
  • 179.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units. Sartorius Minisart™ NML Syringe Filters, Sterile eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system.
Fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system. These labor saving units are used for a wide variety of applications: sample cleaning, particle removal, and sterile filtration.
  • Handy and readily available
  • Easy to use
  • Proven quality
  • Economical
  • Available in a wide array of different types
  • 100% tested during manufacture
Specifica
Specifica
Pink
Surfactant-free Cellulose Acetate
6.2 cm2
0.15 mL
Female Luer Lock
ETO-sterile
50 Pack
Ophthalsart Syringe Filter
Single-use
0.2 μm
Preparation of aqueous liquids
Meta acrylate butadiene styrene polymerisate (MBS)
Male Luer Lock
No
50°C
28 mm