Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ Plus
Prefiltro in fibra di vetro incluso per liquidi di difficile filtrazione. I filtri per siringa Sartorius Minisart™ Plus sono unità di filtrazione completa monouso dotati di membrana di acetato di cellulosa priva di tensioattivi. In tre dimensioni dei pori con codifica a colori e opzione sterile o non sterile.
Marca: Sartorius 17823----------K
113.41 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37620kg
Descrizione
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes in sterile or non-sterile options.
Rapid small volume sterilization- Specially designed for sterilizing filtration of difficult-to-filter liquids
- Contains a glass fiber prefilter on top of the cellulose acetate membrane
- Units are almost free of leachables and extractables, and reliably filter with no leakage
- Available in three color-coded pore sizes: µµµ
- Filtration so effective it can double the throughput
- Ideal for sample cleaning, particle removal and sterile filtration of aqueous solutions
- Complete units are ready to use
- Single use/disposable filter units
- Female luer lock inlet with male leur lock outlet connectors
- Proven quality and 100% tested during manufacture
- Sterile (via ethylene oxide) and non-sterile units available
Specifica
Blue | |
Hydrophillic | |
0.2 μm | |
5.16 cm2 | |
0.1 mL | |
Luer-Lock femmina | |
4.5bar | |
Filtro per siringa |
Sì | |
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) e fibra di vetro | |
Sterile | |
Per la sterilizzazione rapida di volumi ridotti con la massima praticità. | |
Metaacrylate butadiene styrene polymerisate (MBS) | |
Luer Lock maschio | |
50/conf. | |
28 mm |