Learn More
Sartorius Bilance analitiche Practum™
Sfoglia Tutto Sartorius ProdottiDescrizione
Includes
Schermatura per bilancia analitica, adattatore di alimentazione universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Obtain professional results with a world-class weighing instrument. Sartorius Practum™ Analytical Weighing Balances boast an innovative housing design and rugged weigh cell for easy weighing and outstanding connectivity when transferring results to Microsoft™ Excel™ spreadsheet or printer.
- Si pagano solo le caratteristiche effettivamente necessarie
- Letture coerenti con eccellente ripetibilità e protezione da sovraccarico per molti anni di affidabilità
- Il blocco supervisore impedisce modifiche involontarie alle impostazioni
- Trasferimento dati dalla bilancia a una stampante o a un computer facile e veloce con la tecnologia plug & play
- Schermatura resistente ed ergonomica in grado di resistere a procedure di pesatura rigorose condotte da più utenti
- Possibilità di disassemblare completamente lo strumento per una pulizia ottimale
Specifiche
- Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
- Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati, tola, baht, mesghal, Newton
- Protezione da manomissioni: blocco supervisore
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington o di blocco con cavo o catena
- Pesata da sotto: sì
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100 - 240°V (universale)
Applicazioni
Pesatura; densità; percentuale; pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio; condizioni di instabilità
Specifica
Specifica
| Interfaccia di automazione | Touchscreen |
| Punti di calibrazione | 100 g |
| Certificazione/Conformità | EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1 |
| Tipo di collegamento | Mini USB |
| Capacità | 120 g |
| Leggibilità | 0.1 mg |
| Include | Schermatura analitica, adattatore di alimentazione |
| Livellamento | Indicatore di livello manuale in vetro con bolla d |
| Linearità | ±0.3 mg |
| Materiale | Plastica ABS, alluminio pressofuso |
| Vedi altri risultati |