Learn More
Sartorius Bilance analitiche Practum™
Codice prodotto. 16343086 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
60 g
120 g
220 g
Modello:
64
124
224
Tempo di stabilizzazione:
2 sec.
4 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16343086
Marca: Sartorius PRACTUM641S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Analytical draft shield, Universal power adapter, USB data cable, in-use cover, application guide
Obtain professional results with a world-class weighing instrument. Sartorius Practum™ Analytical Weighing Balances boast an innovative housing design and rugged weigh cell for easy weighing and outstanding connectivity when transferring results to Microsoft™ Excel™ spreadsheet or printer.
  • Pay only for what you actually need
  • Consistent readings with outstanding repeatability and overload protection for many years of reliability
  • Supervisor lock prevents unintentional changes to the settings
  • Transfer data from your balance to a printer or a computer quickly and easily with plug & play technology
  • Sturdy, ergonomic draft shield withstands rigorous weigh routines, by multiple users
  • Instrument can be completely disassembled for convenient cleaning
Specifications
  • Level control: Glass level indicator with air bubble for centering
  • Weighing units: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Tamper protection: Supervisor lock
  • Language selection: English, French, Spanish
  • Theft lock: Kensington lock or Lockdown with cable or chain
  • Weigh below: Yes
  • Output: Mini-USB
  • Power: 100 - 240V (universal)
Applications
Weighing; Density; Percentage; Check-weighing, Peak-hold, Counting; Unstable Conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Touchscreen
Punti di calibrazione 50 g
Certificazione/Conformità EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 60 g
Leggibilità 0.1 mg
Include Analytical draft shield, Universal power adapter,
Livellamento Manual glass level indicator with air bubble
Linearità 0.2 mg
Materiale ABS Plastic, Aluminum Die-cast
Modello 64
Ripetibilità ±0.1 mg
Deriva sensibilità ±2 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione 2 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 Years
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 9 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 8.22 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Altezza (sistema metrico) camera 20.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 14.1 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 9.92 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Wattage 2 w
Amperaggio 0.2 A
Frequenza 50/60 Hz