Learn More
Sartorius Carta da stampante ed etichette per stampanti da laboratorio YDP30/YDP40
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Carta per stampante standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Printer Paper, Labels, and Ink for use with YDP30 and YDP40 laboratory printers. Designed to produce quick, clear printouts. Choose regular or self-adhesive paper rolls with ink ribbons for thermal transfer printing or regular paper rolls only for direct thermal printing.
Per l'uso con stampanti da laboratorio Sartorius YDP30 e YDP40
- La stampante YDP30 Premium stampa utilizzando il metodo a trasferimento termico e a stampa termica diretta
- La stampante YDP40 Standard utilizza solo la stampa termica diretta
- La stampa termica diretta è ideale per requisiti meno rigorosi (solo rotolo di carta)
- La stampa a trasferimento termico crea stampe anti-sbiadimento per l'uso in aree normate
- Opzione completa di carta e nastro di inchiostro
- Possibilità di scelta tra rotoli di carta standard o autoadesivi
Specifica
Specifica
| Materiale | Paper |
| Rigata | Yes |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 78.7 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 918.6 ft. |
| Larghezza (sistema metrico) | 280 m |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Lab Printer YDP40 o Premium Lab Printer YDP40 |
| Product Type | Carta per stampante standard |
| Quantità | Set di 5 |