Learn More
Sartorius Bilance analitiche Quintix™
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura. Le bilance analitiche Sartorius Quintix™ offrono risultati affidabili e accurati.
Marca: Sartorius QUINTIX64-1S
Includes: Protezione anticorrente manuale, adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione, parapolvere
Descrizione
Offers smart and efficient weighing, improved workflows with touch-screen and scroll technology which enables user to easily navigate through all balance operations. Sartorius Quintix™ Analytical Weighing Balances provide reliable and accurate results.
- Facile navigazione del menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
- Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
- Massima precisione in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCAL™ completamente automatizzate
- Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
- Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
- Calibrazione: calibrazione interna completamente automatizzata; possibilità di calibrazione esterna
- Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
- Indicatore di stabilità: sì
- Protezione da manomissioni: blocco supervisore
- Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
- Modelli omologati: sì
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione.
Specifica
Touchscreen | |
Mini USB | |
Color | |
Schermatura manuale, adattatore di alimentazione u | |
±0.2 mg | |
82 mg | |
±0.1 mg | |
2 sec. | |
Da 10 a 30 °C | |
2 anni | |
21.6 cm | |
12.6 in. | |
32 cm | |
14.1 in. | |
90 mm | |
4.9 kg | |
100/240 V | |
0.2 A |
2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML | |
60 g | |
0.1 mg | |
Indicatore di livello manuale in vetro con bolla d | |
Plastica ABS, alluminio pressofuso | |
64 | |
±1.5 ppm/°C | |
Da 50 a 86 °F | |
Bilancia analitica | |
8.5 in. | |
9 cm | |
8.22 in. | |
20.9 cm | |
36 cm | |
11 libbre | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |