Learn More
Sartorius Secura™ Precision Weighing Balances
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Descrizione
Includes
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Easy, reliable weighing in regulated work areas
Progettati per l'uso in ambienti controllati e dove sono richiesti risultati di alta qualità senza complicazioni. Secura garantisce la qualità dei risultati di misurazione, la conformità con i requisiti normativi e il miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro.
- Pesatura senza rischi: il trasferimento dati alla stampante o al computer viene bloccato quando si verificano i più comuni errori operativi
- Funzioni di controllo dei livelli – monitoraggio optoelettronico del livello, messaggi di allarme e assistenza utente interattiva
- Funzione SQmin programmata nella bilancia per il monitoraggio attivo dell'USP
- IsoCAL™; funzioni automatiche di calibrazione e regolazione interne interamente motorizzate con livello di azione configurabile
- La funzione Cal Audit Trail (registrazione eventi di calibrazione) fornisce la documentazione di tracciabilità per tutti i dati di calibrazione e regolazione all'interno della bilancia
- Stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione di ora e data con la stampante Sartorius GLP YDP30
- Protezione tramite password per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni di pesatura
- Design innovativo che facilita la pulizia per risultati accurati
- Anello di schermatura ottimizzato e controllo dei livelli per operazioni in ambienti con flusso d'aria laminare
- Calibrazione: calibrazione automatica interna isoCAL; disponibile anche calibrazione esterna
- Livello di sicurezza: configurabile in tre livelli
- Unità di pesatura: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once Troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, carati, tola, baht, mesghal, Newton
- Indicatore di stabilità: sì
- Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
- Modelli omologati: sì
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240V (universale)
Applicazioni standard
Pesata, densità, pesatura percentuale,pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazioni, componenti, statistiche e conversioni.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | GLP, GMP |
| Tipo di collegamento | Mini USB |
| Capacità | 210 g |
| Tipo di display | Display grafico a colori |
| Leggibilità | 0.001 g |
| Formato | Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei |
| Include | Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g |
| Livellamento | Manuale |
| Linearità | ±0.002 g |
| Materiale | Diamante, metallo pressofuso, acciaio inox |
| Vedi altri risultati |