Learn More
Sartorius Secura™ Topload Weighing Balances
Designed for work in regulated environments for high quality low risk results. Sartorius Secura™ ensures the quality of the measurement results, compliance with regulatory requirements and work flow efficiency improvement.
3110.00€ - 4640.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | GLP, GMP |
---|---|
Tipo di collegamento | Mini USB |
Tipo di display | Color Graphic |
Leggibilità | 10 mg |
Formato | Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13562970
|
Sartorius
SECURA1102-1S |
1.1 kg | 1102 | 1.5 sec. |
3110.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13572970
|
Sartorius
SECURA2102-1S |
2.1 kg | 2102 | 1.5 sec. |
3370.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13552970
|
Sartorius
SECURA3102-1S |
3100 g | 3102 | 1.5 sec. |
3600.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13582970
|
Sartorius
SECURA5102-1S |
5.1 kg | 5102 | 1.5 sec. |
4640.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Pesatura senza rischi: il trasferimento dati alla stampante o al computer viene bloccato quando si verificano i più comuni errori operativi
- Funzioni di controllo dei livelli – monitoraggio optoelettronico del livello, messaggi di allarme e assistenza utente interattiva
- La funzione SQmin programmata nella bilancia consente il monitoraggio attivo dell'intervallo di pesatura USP
- IsoCAL™ offre funzioni automatiche di calibrazione e regolazione interne interamente motorizzate con livello di azione configurabile
- La funzione Cal Audit Trail (registrazione eventi di calibrazione) fornisce la documentazione di tracciabilità per tutti i dati di calibrazione e regolazione all'interno della bilancia
- Stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione di ora e data con la stampante Sartorius GLP YDP30
- Protezione tramite password per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni di pesatura
- Design innovativo che facilita la pulizia per risultati accurati
- Anello di schermatura ottimizzato e controllo dei livelli per operazioni in ambienti con flusso d'aria laminare
Specifiche
- Calibrazione: calibrazione interna isoCAL; disponibile anche calibrazione esterna
- Livello di sicurezza: configurabile in tre livelli
- Unità di pesatura: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once Troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, carati, tola, baht, mesghal, Newton
- Indicatore di stabilità: sì
- Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
- Modelli omologati: sì
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazioni, componenti, statistiche e conversioni.
Specifica
GLP, GMP | |
Color Graphic | |
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei | |
±20 mg | |
10 mg | |
Da 50 a 86 °F | |
Bilancia di precisione | |
8.5 in. | |
18 cm | |
9.5 cm | |
36 cm | |
5.2 kg | |
2 W |
Mini USB | |
10 mg | |
Automatico | |
Diamante, alluminio pressofuso, plastica ABS | |
12 g | |
Da 10 a 30 °C | |
2 anni | |
21.6 cm | |
3.7 in. | |
14 in. | |
11.4 libbre | |
100/240 V |