Learn More
Sartorius Vivaspin™ 100 Disposable Ultrafiltration Units
Vivaspin™ 100 has the highest capacity of any centrifugal ultrafiltration device, for easy and convenient handling of larger sample volumes.
135.00€ - 605.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Tipo di filtro | Centrifugal Ultrafiltration |
Materiale (membrana) | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10489321
|
Sartorius
VC1001 |
10 kDa | 2 Pk. |
135.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10751733
|
Sartorius
VC1002 |
10 kDa | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10275901
|
Sartorius
VC1022 |
30 kDa | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10066861
|
Sartorius
VC1012 |
5 kDa | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10154141
|
Sartorius
VC1021 |
30 kDa | 2 Pk. |
135.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10194091
|
Sartorius
VC1011 |
5 kDa | 2 Pk. |
135.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10757632
|
Sartorius
VC1031 |
50 kDa | 2 Pk. |
135.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10757822
|
Sartorius
VC1032 |
50 kDa | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10409711
|
Sartorius
VC1041 |
100 kDa | 2 Pk. |
135.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10552692
|
Sartorius
VC1042 |
100 kDa | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10194281
|
Sartorius
VC1051 |
300 kDa | 2 Pk. |
135.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10066871
|
Sartorius
VC1052 |
300 kDa | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10076871
|
Sartorius
VC1071 |
0.2 μm | 2 Pk. | ||||||
10302222
|
Sartorius
VC1062 |
1000 kDa | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10290242
|
Sartorius
VC1072 |
0.2 μm | 10 Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10619161
|
Sartorius
VC1061 |
1000 kDa | 2 Pk. |
135.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For the concentration of samples up to 98 mL
- Can be used either in a centrifuge or for pressure filtration
- Combines the ease of use of centrifugal devices with the flexibility and control provided by pressurized ultrafiltration cells
- Easy to assemble
- Requires no tubing connections or stirring mechanisms
- Can be adapted to equipment availability or to specific user preferences
- For convenience, the units are simply spun in a large capacity centrifuge (carriers accepting 250 mL bottles)
- For better process control, gas pressure can be combined with gentle orbital shaking
- For highest simplicity of use with minimum equipment requirements, the device is pressurized and then left standing on a bench top or in a refrigerator
- The concentrator features a vertical membrane that minimizes fouling, while the built-in deadstop of 350 μL will prevent concentration to dryness.
Features:
- Easy to handle
- High flux PES membrane
- Vertical twin membrane for ultra-fast concentration
- High retentate recovery (90%)
- Total process flexibility
- Compatible with swing out rotors
Specifica
Single-use | |
Centrifugal Ultrafiltration | |
PES | |
Non-sterile |