Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 2: Membrana in polietersulfone (PES)
BIOPHARMA
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
Brand:  Sartorius VS0231
 View more versions of this product
Product Code. 10009450
  • 232.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
I concentratori Vivaspin sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici. Vivaspin 2 è progettato per l'uso con campioni da 500 μl a 2 ml nei rotori che accettano provette da centrifuga da 15 ml. Il design esclusivo offre concentrazioni ad alta velocità per soluzioni cariche di particelle e un recupero quasi totale del concentrato.
Doppie membrane verticali e design ottimale per una concentrazione rapida e sicura
  • Doppia membrana verticale brevettata per velocità di processazione ultrarapide
  • In una singola centrifugazione, è possibile concentrare soluzioni da 4 ml fino a 30x in 5–30 minuti
  • La camera di filtrazione a canale sottile riduce al minimo la contaminazione della membrana e aumenta la velocità di filtrazione
  • La tasca cieca nel fondo elimina il rischio di filtrazione dei campioni a secco
  • Membrane in PES ad alto flusso caratterizzate da una bassissima capacità legante di proteine ed estraibili
Progettati per la massima versatilità e recupero del campione
  • Superficie interna e area della membrana piccole per un recupero superiore dalle soluzioni molto diluite
  • Due metodi per un facile recupero del concentrato:
    • Pipettaggio diretto del concentrato dalla tasca cieca nel concentratore
    • Centrifugazione inversa del concentrato nel tappo di recupero, sigillabile per la conservazione
    • Entrambi i metodi consentono un recupero pressoché totale del concentrato superiore al 90%
  • Graduazione del volume per un facile monitoraggio del concentrato e spazio morto di 8 μl
  • Compatibilità universale con rotori con cestelli oscillanti o ad angolo fisso per provette da centrifuga da 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Single-use
50 kDa
Concentration, desalting and buffer applications
Swing bucket rotor: 4,000 x g
Fixed angle rotor: 9,000 x g (3 - 50kDa MWCO); 12,000 x g (100kDa+ MWCO)
2 mL (Fixed Angle Rotor), 3 mL (Swing Bucket Rotor)
17.8 mm
PES
1.3 cm2
Polycarbonate
25/Pk.
126 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions