Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 2: Membrana in polietersulfone (PES)
BIOPHARMA
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
Marca:  Sartorius VS0251
Codice prodotto. 11748813
  • 232.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
I concentratori Vivaspin sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici. Vivaspin 2 è progettato per l'uso con campioni da 500 μl a 2 ml nei rotori che accettano provette da centrifuga da 15 ml. Il design esclusivo offre concentrazioni ad alta velocità per soluzioni cariche di particelle e un recupero quasi totale del concentrato.
Doppie membrane verticali e design ottimale per una concentrazione rapida e sicura
  • Doppia membrana verticale brevettata per velocità di processazione ultrarapide
  • In una singola centrifugazione, è possibile concentrare soluzioni da 4 ml fino a 30x in 5–30 minuti
  • La camera di filtrazione a canale sottile riduce al minimo la contaminazione della membrana e aumenta la velocità di filtrazione
  • La tasca cieca nel fondo elimina il rischio di filtrazione dei campioni a secco
  • Membrane in PES ad alto flusso caratterizzate da una bassissima capacità legante di proteine ed estraibili
Progettati per la massima versatilità e recupero del campione
  • Superficie interna e area della membrana piccole per un recupero superiore dalle soluzioni molto diluite
  • Due metodi per un facile recupero del concentrato:
    • Pipettaggio diretto del concentrato dalla tasca cieca nel concentratore
    • Centrifugazione inversa del concentrato nel tappo di recupero, sigillabile per la conservazione
    • Entrambi i metodi consentono un recupero pressoché totale del concentrato superiore al 90%
  • Graduazione del volume per un facile monitoraggio del concentrato e spazio morto di 8 μl
  • Compatibilità universale con rotori con cestelli oscillanti o ad angolo fisso per provette da centrifuga da 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Single-use
300 kDa
Concentration, desalting and buffer applications
Swing bucket rotor: 4,000 x g
Fixed angle rotor: 9,000 x g (3 - 50kDa MWCO); 12,000 x g (100kDa+ MWCO)
2 mL (Fixed Angle Rotor), 3 mL (Swing Bucket Rotor)
17.8 mm
PES
1.3 cm2
Polycarbonate
25/Pk.
126 mm