Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 500
Procedura di concentrazione semplice in un solo passaggio. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 500 sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici con volumi a partire da 500 μl. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Marca: Sartorius VS0101
127.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Provides a simple, one-step concentration procedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples with starting volumes up to 500μL. Available with PES membranes in a wide range of molecular weight cut-offs.
- Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
- >
- The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
- Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
- High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
- Pratico recupero del concentrato con il pipettaggio
- Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
Specifica
Sì | |
Centrifuge | |
10 kDa | |
Non-sterile | |
Policarbonato | |
Centrifugal Concentrator | |
50 mm |
Ultrafiltration | |
Polietersulfone | |
500 mL | |
64.5 mm2 | |
25/confezione | |
500 μl |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
245100097 | Certificato di qualità | 20/02/2025 | VS0101 |
244301427 | Certificato di qualità | 11/01/2025 | VS0101 |
243800707 | Certificato di qualità | 14/11/2024 | VS0101 |
242800127 | Certificato di qualità | 05/09/2024 | VS0101 |
241500207 | Certificato di qualità | 25/07/2024 | VS0101 |