Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 500
Codice prodotto. 10727632 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
MWCO:
0.2 μm
1,000,000 d
10 kDa
100 kDa
100,000 d
3 kDa
3,000 d
30 kDa
300,000 d
5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K dalton
5 kDa
5,000 d
50 kDa
50,000 d
Quantità:
100/conf.
25/conf.
25/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 10727632
Marca: Sartorius VS0161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Procedura di concentrazione semplice in un solo passaggio. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 500 sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici con volumi a partire da 500 μl. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Provides a simple, one-step concentration procedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples with starting volumes up to 500μL. Available with PES membranes in a wide range of molecular weight cut-offs.
  • Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
  • >
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
  • High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
  • Pratico recupero del concentrato con il pipettaggio
  • Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 1,000,000 d
Volume del campione 500 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 64.5 mm2
Materiale alloggiamento Policarbonato
Quantità 25/conf.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 500 μl
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm