Learn More
Thermo Scientific™ Accessori vari per concentratori per DNA Savant™ SpeedVac™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Acid Neutralization Cartridge
Acid Neutralizing Compound
Ammonia Neutralizing Solution
Cart
Chemical Trap Kit
Condensation Flask
Disposable Cartridge
Heat Transfer Fluid
Dimensione della confezione:
0.25kg
5L
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Gli accessori per concentratori Savant™ SpeedVac™ migliorano le prestazioni dei concentratori Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Ammonia Neutralizing Solution (Oligo Prep) |
| Tipo | Ammonia Neutralizing Solution |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All SpeedVac™ Unit |
| Modello | ANS121 |
| Quantità | Each |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Neutralizing Solution
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P331-NON provocare il vomito.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337-Se l'irritazione degli occhi persiste:.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: citric acid monohydrate, dimethylpolysiloxane, D-limonene, thymol blue
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Comparta una corrección de contenido