Learn More
Thermo Scientific™ Accessori vari per concentratori per DNA Savant™ SpeedVac™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Acid Neutralization Cartridge
Acid Neutralizing Compound
Ammonia Neutralizing Solution
Cart
Chemical Trap Kit
Condensation Flask
Disposable Cartridge
Heat Transfer Fluid
Dimensione della confezione:
0.25kg
5L
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Gli accessori per concentratori Savant™ SpeedVac™ migliorano le prestazioni dei concentratori Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Deluxe Cart |
| Tipo | Cart |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All SpeedVac™ Unit |
| Modello | CC120/DX |