Learn More
Thermo Scientific™ Accessori vari per concentratori per DNA Savant™ SpeedVac™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Acid Neutralization Cartridge
Acid Neutralizing Compound
Ammonia Neutralizing Solution
Cart
Chemical Trap Kit
Condensation Flask
Disposable Cartridge
Heat Transfer Fluid
Dimensione della confezione:
0.25kg
5L
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Gli accessori per concentratori Savant™ SpeedVac™ migliorano le prestazioni dei concentratori Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Disposable Cartridge (trapping volatile radioactivity) |
| Tipo | Disposable Cartridge |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All SpeedVac™ Unit |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare sabbia asciuttasostanza chimica seco schiuma resistenteall'alcool per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: octamethyltrisiloxane, actamethylcyclote