Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors
Codice prodotto. 11748609 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 Shallow-well Plates
24
36
48
72
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11748609
Marca: Thermo Scientific™ RD72
Configure Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors with Savant DNA SpeedVac Concentrators.
Configure Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors with Savant DNA SpeedVac Concentrators.
Easy to use circular rotors with different tube hole sizes to accommodate different sample sizes. These rotors require no additional accessories and fit directly into your concentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 72 x 0.5mL microtubes
Tipo Concentrator Rotor
Da utilizzare con (apparecchiatura) DNA130
Capacità 72
Sistema rotore Traditional
Volume (sistema metrico) 0.5 mL