Learn More
Thermo Scientific™ Kit e concentratori sottovuoto integrati Savant™ SpeedVac™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Questi kit forniscono tutti i componenti necessari per frazioni HPLC con acqua/acido trifluoroacetico all'0.1% e alle applicazioni che utilizzano eluenti SPE in fase inversa.
I sistemi e i kit Thermo Scientific™ Savant SPD1030 e SPD2030 integrati SpeedVac™ consentono di essiccare e concentrare i campioni acquosi o non aggressivi in modo veloce ed efficiente. Completamente integrati per una maggiore rapidità di installazione e programmazione. Ideali per l'essiccazione di precipitati di DNA/RNA, campioni PCR, proteine, enzimi, frazioni HPLC in piastre o provette diluite in acqua/etanolo o isopropanolo e altri solventi organici. Il sistema SpeedVac SPD1030 è ideato per una capacità media (.,120 provette da 1.5 ml o formati analoghi). Il sistema SpeedVac SPD2030 offre una capacità superiore (.,200 provette da 1.5 ml o formati analoghi).
Facile da utilizzare:
- installazione plug-and-play: La soluzione integrata comprende un concentratore, una pompa per vuoto priva di olio e una trappola a freddo, tutti integrati in un'unica unità. Non sono necessari collegamenti di tubi.
- Display digitale intuitivo e facile da usare con tre programmi preimpostati e la possibilità di creare tre programmi personalizzati nei quali è possibile impostare calore, tempo di funzionamento, velocità di rampa e livello di vuoto per un funzionamento efficiente.
- Ampia varietà di rotori per supportare formati di campione che vanno da microprovette, a fiale e micropiastre, fino alle fiasche da 250 ml
- Allarme acustico per avvisare l'utente al termine dell'operazione
- Sono disponibili kit che includono il sistema integrato e il rotore
Design robusto e bassa manutenzione:
- la pompa per vuoto priva di olio è praticamente esente da manutenzione
- Il rivestimento in PTFE protegge la camera dalla corrosione e semplifica la pulizia
Evaporazione migliorata:
- asciugatura più rapida dei campioni grazie al coperchio radiante
- I controlli della pressione e della rampa del vuoto eliminano il bumping per conservare l'integrità del campione
- Il percorso ridotto del vapore dal concentratore alla trappola vapore refrigerata accelera l'evaporazione
- I rotori sono adatti a un'ampia varietà di formati di campioni quali provette, fiasche e micropiastre a pozzetti profondi e shallow well
Solventi e combinazioni di solventi:
- Acetonitrile
- Etanolo
- Metanolo
- Cloruro di metilene
- Acqua
- Altri solventi organici
Articoli compresi in SPD1030115 e SPD1030230:
- Solo concentratori - accessori in vendita separatamente
Articoli compresi in SPD1030A e SPD2030A:
- Sistema SpeedVac integrato
- 1 l di fluido per scambio termico CryoCool™
- Fiasca di condensazione in vetro (GCF400)
Il kit SPD1030P1 comprende:
- Sistema SpeedVac completamente integrato
- Rotore da 40 × 1.5 ml (RH40-11)
- 1 l di fluido per scambio termico CryoCool™
- Fiasca di condensazione in vetro (GCF400)
Kit SPD2030P1
- Sistema SpeedVac integrato
- Rotore da 200 × 1.5 ml (RH200-12)
- 1 l di fluido per scambio termico CryoCool™
- Fiasca di condensazione in vetro (GCF400)
Specifica
Specifica
| Modello | SPD2030 |
| Certifications | Omologazione UL secondo i requisiti di USA e Canada Marchio CE |
| Capacità | Può contenere un massimo di 200 provette da 1.5 ml, 30 provette da 15 ml, 48 provette da 50 ml, 20 piastre a micro pozzetti e 8 piastre Deep-Well. Sono disponibili altre opzioni di rotore per ospitare una varietà di provette, fiale e piastre |
| Include | Pompa a membrana, trappola a freddo da -50 °C e vacuometro, rotore RH40-11 (40 provette da 1.5-2 ml) |
| Vuoto max | <10 torr (13 mbar, 1.3 kPa) |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 260 libbre |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 136 kg |
| Temperature Range (Metric) | Da temperatura ambiente (17-32 °C) a 80 °C |
| Materiale camera | Alluminio rivestito in PTFE |
| Descrizione | Kit integrato con sistema SpeedVac SPD2030 |
| Vedi altri risultati |