Learn More
Thermo Scientific™ Kit e concentratori sottovuoto integrati Savant™ SpeedVac™
Questi kit forniscono tutti i componenti necessari per frazioni HPLC con acqua/acido trifluoroacetico all'0.1% e alle applicazioni che utilizzano eluenti SPE in fase inversa.
Marca:  Thermo Scientific™ SPD1030A-230
18125.03 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15916171
  • 22411.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
SPD1030
Accommodates up to 120 x 1.5 mL tubes, 10 x 15 mL tubes, 6 x 50 mL tubes and 2 microwell plates. Other rotor options available to accommodate a variety of tubes, vials and plates.
<10 Torr (13 mbar, 1.3k Pa)
86 kg
PTFE-coated Aluminum
230 V 50 Hz
66 kg
UL Listed to US and Canadian requirements. CE marked
Diaphragm pump, cold trap and vacuum gauge, RH40-11 rotor (40x1.5-2ml tube)
146 lb.
Ambient to 80°C
SpeedVac SPD1030 Integrated Vacuum Concentrator (rotor- order separately)
8 A
25 x 26 x 16 in. (64 x 66 x 41 cm)
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Kit e concentratori sottovuoto integrati Savant™ SpeedVac™ >