Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium Capacity Concentrators for Combinatorial Chemistry Applications
Codice prodotto. 15966171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
SpeedVac SPD130
SpeedVac SPD130DLX
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15966171
Marca: Thermo Scientific™ SPD130P1230
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
SPD130DLX is large capacity vacuum concentrators used with a wide variety of solvents and offer resistance to TFA, DSMO and other aggressive solvents used in combinatorial chemistry applications.   For ease of ordering, you can order this in kits.
SPD130DLX Features:
  • Deep aluminum standard PTFE-coated chamber
  • Safety cover lock
  • Lid stay mechanism
  • Radiant glass safety cover improves drying time by applying radiant IR heat to samples (SPD130DLX)
  • PTFE plumbing and tubing
  • Two valve manifold with built-in automatic bleeder valve
  • Time/temperature display incorporating membrane touch pad switches
  • Three preset programs by application and three user defined programs available
  • Variable drying times from 35° to 80°C in five degree increments
  • Manual/auto timed run
Solvents and Solvent Combinations:
  • Acetone
  • Chloroform
  • Ethyl acetate
  • Hexane
  • Methylene chloride
SPD 130DLX P1 Includes:
  • SpeedVac Concentrator
  • -105°C, Ultra-Low Temperature Refrigerated Vapor Trap
  • OFP400 Oil-Free ETFE/PFA 4-Headed Pump
  • 64 × 1.5mL Rotor (RH64-11)
  • Digital Vacuum Gauge
  • Chemical Trap Kit for use with disposable Cartridge
  • Tubing and Fitting Kit including 4” of clear thick walled vacuum tubing
  • Glass Condensation Flask
  • CryoCool™ Heat Transfer Fluid (1L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Modello SpeedVac SPD130
Certifications UL Listed to US and Canadian requirements. CE marked
Include
  • SpeedVac Concentrator
  • -105°C, Ultra-Low Temperature Refrigerated Vapor Trap
  • OFP400 Oil-Free ETFE/PFA 4-Headed Pump
  • 64 × 1.5mL Rotor (RH64-11)
  • Digital Vacuum Gauge
  • Chemical Trap Kit for use with disposable Cartridge
  • Tubing and Fitting Kit including 4” of clear thick walled vacuum tubing
  • Glass Condensation Flask
  • CryoCool™ Heat Transfer Fluid (1L)
Tipo Vacuum Concentrator
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Modular SPD130P1 Savant Speed Vac kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: octamethyltrisiloxane, octamethylcyclotetrasiloxane, dodecamethylpentasiloxane,decamethyltetrasilox