Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium Capacity Vacuum Concentrators for Combinatorial Chemistry Applications
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
Marca:  Thermo Scientific™
13496.88 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15976171
  • 16482.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
UL Listed to US and Canadian requirements. CE marked
Medium Capacity DDA
SpeedVac SPD140DDA Vacuum Concentrator
230 V 50 Hz
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium Capacity Vacuum Concentrators for Combinatorial Chemistry Applications >