Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotors for Large Capacity Concentrators
SpeedVac Rotors for Large Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
1346.70€ - 3969.75€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Descrizione | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Descrizione | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11788559
|
Thermo Scientific™
RH60-17-100 |
RH60-17-100 | Centrifuge Tubes: 30 x 15L conical, Large capacity models | 30 15 mL Conical Centrifuge Tubes |
1567.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11758629
|
Thermo Scientific™
RH52-15 |
RH52-15 | Centrifuge Tubes: 52 x 15L conical, Large capacity models | 52 15 mL Conical |
2020.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11758559
|
Thermo Scientific™
RH200-12 |
RH200-12 | Microtubes: 200 x 1.5mL; Glass and Plastic Tubes: 200 (12 x 75mm), Large capacity models | 1.5 mL Microtube, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm Glass and Plastic Tubes |
1869.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12490941
|
Thermo Scientific™
RH192-15 |
RH192-15 | Vials: 192 (1 dram 15 x 45mm, 4mL), Large capacity models | 192 Vials |
1889.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12410941
|
Thermo Scientific™
RBA2-FLSK-100 |
RBA2-FLSK-100 | Flasks: 2 x 100mL round bottom, Large capacity models | Flasks |
1346.70€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11778569
|
Thermo Scientific™
MPTR8-210 |
MPTR8-210 | Microwell Plates: 8 Deep-well, Large capacity models | 8 Microwell Plates |
3969.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11708569
|
Thermo Scientific™
MPTR12-210 |
MPTR12-210 | Microwell Plates: 12 Shallow-well, Large capacity models | 12 Deep-well Plates |
3959.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
SpeedVac Rotors for Large Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Various size rotors made from either plastic or aluminum to fit various sample formats of your choice.
- Easy to use
- Multi-size tube holes accommodate different sample sizes
- Require no additional accessories
- Fit directly into your concentrator
Specifica
Rotor | |
Traditional |