Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 203580, 98%
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
143.00€ - 321.00€
Identificatori chimici
CAS | 152121-47-6 |
---|---|
Formula molecolare | C21H16FN3OS, C21H16FN3OS |
Sinonimo | 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15464079
|
Thermo Scientific Chemicals
J61482.MB |
25 mg |
143.00€
25mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15474079
|
Thermo Scientific Chemicals
J61482.MC |
100 mg |
321.00€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15484079
|
Thermo Scientific Chemicals
J61482.MF |
50 mg |
206.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
152121-47-6 | |
C21H16FN3OS, C21H16FN3OS | |
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole |
Specifica
White to Off-white | |
Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues | |
152121-47-6 | |
377.44g/mol | |
235°C to 247°C | |
Powder | |
CS(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1 | |
377.44 |
-30°C to -10°C | |
98% | |
C21H16FN3OS, C21H16FN3OS | |
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole | |
Signal Transduction Reagent | |
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYNA-N | |
4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-methanesulfinylphenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C
RUO – Research Use Only