missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ SCAP2 Recombinant Protein (P01)
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH02893 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 8935 |
Peso molecolare | 65.23 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16173112
|
Abnova™
H00008935-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16183112
|
Abnova™
H00008935-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH02893 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
65.23 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SKAP2 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8935 | |
SCAP2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MPNPSSTSSPYPLPEEIRNLLADVETFVADILKGENLSKKAKEKRESLIKKIKDVKSIYLQEFQDKGDAEDGEEYDDPFAGPPDTISLASERYDKDDEAPSDGAQFPPIAAQDLPFVLKAGYLEKRRKDHSFLGFEWQKRWCALSKTVFYYYGSDKDKQQKGEFAIDGYSVRMNNTLRKDGKKDCCFEISAPDKRIYQFTAASPKDAEEWVQQLKFVLQDMESDIIPEDYDERGELYDDVDHPLPISNPLTSSQPIDDEIYEELPEEEEDSAPVKVEEQRKMSQDSVHHTSGDKSTDYANFYQGLWDCTGAFSDELSFKRGDVIYILSKEYNRYGWWVGEMKGAIGLVPKAYIMEMYDI | |
MGC10411/MGC33304/PRAP/RA70/SAPS/SCAP2/SKAP-HOM/SKAP55R | |
SKAP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto