Learn More
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cylindrical, Schlenk-style flask
- Includes glass tap and cone
- Available in different capacities
- Available with different joint sizes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Schlenk lines and vacuum manifolds |
| Include | Glass tap and cone |
| Product Type | Cylindrical Schlenk flask with tap and cone |
| Forma | Cylindrical |
| Giunto a bussola | Joint size: 19 |
| Forma del fondo | Cylindrical |