Learn More
Eppendorf™ Morse per bottiglie per agitatore a scuotimento Scientific
Click to view available options
Capacità:
1 L Media Bottles
10 ml
125 ml
2 L Narrow Neck Erlenmeyer, Thomson or Corning Flasks
3 L Erlenmeyer Flasks
5 L Erlenmeyer Flasks
500 mL Media Bottles, 450 or 600 mL TPP Bioreactors
6 L Erlenmeyer Flasks
Fiasca di Erlenmeyer da 1000 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 2000 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 25 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 250 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 4000 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 50 ml
Fiasca di Erlenmeyer da 500 ml
Fiasca di Fernbach da 2800 ml
Dimensioni (L x P):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
- Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
- Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Specifica
Specifica
| Capacità | 5 L Erlenmeyer Flasks |
| Product Type | Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro (sistema metrico) | 222 mm |
| Dimensioni (L x P) | 222 x 145 mm |