Learn More
Eppendorf™ Piattaforme universali agitatori a scuotimento Scientific
Codice prodotto. 11365964
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
13 in.
16 in.
18 in.
24 in.
30 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma:
11 in.
12 in.
18 in.
36 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 Shaker
Innova 43/43R, 2300, Series 4300 and 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC Shaker
Innova I26/I-26R Shaker
Innova Model 2150 Shaker
Innova Portable Model 2050
Per agitatore Innova, I-Series, Excella
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11365964
Marca: Eppendorf™ M12509902
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Clamps (sold separately)
For use with New Brunswick Innova™, I-Series™ and Excella™ Shakers
  • Accept a variety of accessory clamps, test tube racks and gel trays for greater flexibility
  • Hold combinations of flasks or test tube racks
  • With pre-drilled holes
Capacities listed are the most vessels of each size that will fit in a balanced pattern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Piattaforma universale
Materiale Alluminio
Dimensioni (L x P) 18 x 18 pollici (457 x 457 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 457 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 46 cm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 457 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 46 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per agitatore Innova, I-Series, Excella
Include Preforati