Learn More
3M™ Scotch™ Nastro da imballaggio 3739
Il nastro da imballaggio 3739 di Scotch™ è un prodotto dotato di un resistente rivestimento in pellicola di polipropilene e di un adesivo in resina di gomma sintetica a caldo.
316.00€ - 1025.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Hot-melt |
---|---|
Colore | Transparent |
Product Type | Box Sealing Tape |
Modello | 3739 |
Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17721669
|
3M™
7000095417 |
660 m x 55 mm | Tape |
1025.00€
6 rotoli |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17751669
|
3M™
7100146490 |
990 m x 50 mm | Roll |
316.00€
6 rotoli |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Il nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone|| Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
- Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
- Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone
- Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
- Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti
Specifica
Hot-melt | |
Box Sealing Tape | |
2 in. |
Transparent | |
3739 | |
50 mm |