Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Alcohol Foam Hand Sanitizer
Scott™ CONTROL™ alcohol hand sanitizer kills up to 99.99% of microorganisms. Dermatologically tested and fragrance free, foam sanitizer contains aloe vera and skin humectant.
Marca: Kimberly-Clark™ 6392
100.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Features
- Contains aloe vera and skin humectant designed to support frequent use
- Dye and fragrance free formulation is dermatologically tested
- Quick and easy installation with a simple push and click
- Empty cassette can be compressed to conserve space and is recyclable once pump is removed
- Uses:
- Designed to support compliance control in the workplace
- Used to minimise risk, support hygiene practices and help contamination control in the workplace
- Notes:
- Always read label and product information before use
- Use biocides safely
Specifica
Alcohol Foam Hand Sanitizer | |
Biocidal Products Regulation | |
Aquarius™ Hand Cleanser Dispensers (6948, 6955, 7124) | |
6 x 1 L | |
1 L |
Clear | |
EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Regulation EU 528/2012 | |
Cassette | |
6 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.