Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Couch Covers, Roll
GREENER_CHOICE
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Couch Covers ideal for protecting couches in the healthcare industry. Strong, tear-resistant and durable.
Marca:  Kimberly-Clark™ 7396
Codice prodotto. 16328348
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed to provide customers with cost-efficient protection for couches in the healthcare industry.
  • The Scott™ Couch Cover (51W) 7396 is soft, absorbent, tear-resistant and durable.
  • These couch covers are delivered in a lightweight, portable roll and are easy to remove and fit.
  • Individual sheet size 38 cm (L) x 51 cm (W)
  • Compatible with Kimberly-Clark Professional™ Rolled Hand Towel Dispenser (product code 7056).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Couch Cover
Paper
38 x 51 cm
Dispenser 7056
38 cm
200 Sheets/Roll, 12 Rolls
51 cm
Blue
Non-sterile
Roll
15 in.
1-ply
20.1 in.