Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
37 x 50 cm
38 x 39 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
6 rotoli
Descrizione
- Strong, tear-resistant and durable
- Compatible with dispenser 7056
Specifica
Specifica
| Product Type | Couch Cover |
| Colore | White |
| Materiale | Paper |
| Dimensioni (L x P) | 37 x 50 cm |
| Monouso | Single-use |
| Formato | Wrapped Roll |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.316 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 19.7 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 cm |