Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ PERFORMANCE Standard Toilet Tissue Rolls
Provides the comfort of home. Kimberly-Clark™ Scott™ PERFORMANCE Standard Roll Toilet Tissue dissolves in cold water and won't clog drains.
91.00€ - 114.00€
Specifica
Product Type | Toilet Tissue Roll |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 12 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 9.5 cm |
Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel and FSC certified |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12611476
|
Kimberly-Clark™
8517 |
6 x 6 Rolls x 350 Sheets |
114.00€
pezzi 36 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12601486
|
Kimberly-Clark™
8519 |
8 x 8 Rolls x 350 Sheets |
91.00€
64 rotoli |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- White, perforated, 2-ply toilet tissue
- Soft and absorbent
- Dissolves in cold water so that the sewer pipes will not clog up
- Perforation allows economical consumption, suitable for cost savings and reducing the amount of waste
- ISO 14001, ISO 9001, EU Label and FSC certifie
- Ideal for washrooms in office buildings and hotels that value economy
Specifica
Toilet Tissue Roll | |
9.5 cm | |
White | |
2-ply |
12 cm | |
ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel and FSC certified | |
12 x 9.5 cm |